Print…
Diazolidinyl urea ≥97.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,3-Bis(hydroxymethyl)-5-[1,3-bis(hydroxymethyl)ureido]hydantoin, 1-(1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)-1,3-bis(hydroxymethyl)urea
D3769-25G D3769-250G
TCIAD3769-25GEA 24 EUR
TCIAD3769-25G TCIAD3769-250G
Diazolidinyl urea ≥97.0% (por base de azoto total)
Diazolidinyl urea
Fórmula: C₈H₁₄N₄O₇
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03547942
Número CAS: 78491-02-8
EINECS: 278-928-2
Merck Index: 14,03000
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %