Print…
2,4-Dimethyloxazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3766-1G D3766-5G
TCIAD3766-1GEA 97 EUR
TCIAD3766-1G TCIAD3766-5G
2,4-Dimethyloxazole ≥98.0% (por GC)
2,4-Dimethyloxazole
Fórmula: C₅H₇NO
Ponto de ebulição: 108°C
Número MDL : MFCD00234124
Número CAS: 7208-05-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=216391fa3808ede531c5a7b934c99b3f406ae1a0&vid=216391fa3808ede531c5a7b934c99b3f406ae1a0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %