Print…
Diethyl-2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid diethyl ester, Diethyl 2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate
D3765-25G D3765-5G
TCIAD3765-25GEA 110 EUR
TCIAD3765-25G TCIAD3765-5G
Diethyl-2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Diethyl-2-propyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₈N₂O₄
Número MDL : MFCD08062365
Número CAS: 144689-94-1
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C