Print…
1,2-Di(4-pyridyl)ethane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4'-Ethylenedipyridine, 1,2-Di(pyridin-4-yl)ethane, 1,2-Bis(4-pyridyl)ethane
D3752-1G D3752-5G
TCIAD3752-1GEA 35 EUR
TCIAD3752-1G TCIAD3752-5G
1,2-Di(4-pyridyl)ethane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1,2-Di(4-pyridyl)ethane
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂
Peso Molecular: 184.24 g/mol
Ponto de ebulição: 174°C
Número MDL : MFCD00006451
Número CAS: 4916-57-8
EINECS: 225-543-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C