Print…
3,6-Dichlorocarbazole ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3751-1G D3751-5G
TCIAD3751-1GEA 38 EUR
TCIAD3751-1G TCIAD3751-5G
3,6-Dichlorocarbazole ≥96.0% (por GC)
3,6-Dichlorocarbazole
Fórmula: C₁₂H₇Cl₂N
Número MDL : MFCD00218271
Número CAS: 5599-71-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 204.0 to 210.0 deg-C