Print…
3,6-Diphenyl-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione ≥98.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3,6-Diphenylpyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione, Pigment Red 255
D3743-25G D3743-5G
TCIAD3743-25GEA 259 EUR
TCIAD3743-25G TCIAD3743-5G
3,6-Diphenyl-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione ≥98.0% (por base de azoto total)
3,6-Diphenyl-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
Fórmula: C₁₈H₁₂N₂O₂
Peso Molecular: 288.31 g/mol
Ponto de Fusão: 360°C
Número MDL : MFCD11870113
Número CAS: 54660-00-3
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %