Print…
N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methylformamide ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-(2-(Dimethylamino)ethyl)-N-methylformamide, N-Formyl-N,N',N'-trimethylethylenediamine
D3724-25G D3724-5G
TCIAD3724-25GEA 142 EUR
TCIAD3724-25G TCIAD3724-5G
N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methylformamide ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methylformamide
Fórmula: C₆H₁₄N₂O
Ponto de ebulição: 96°C
Ponto de Inflamação: 70°C
Número MDL : MFCD04039895
Número CAS: 105669-53-2
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %