Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D3692-1G
D3692-5G
TCIAD3692-1GEA
66
EUR
TCIAD3692-1G
TCIAD3692-5G
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Fórmula:
C₁₀H₁₄O₄ Ponto de ebulição: 119°C |
Número CAS:
17673-68-6 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |