Print…
2,6-Dimethylbenzothiazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3674-25G D3674-5G
TCIAD3674-25GEA 314 EUR
TCIAD3674-25G TCIAD3674-5G
2,6-Dimethylbenzothiazole ≥98.0% (por GC)
2,6-Dimethylbenzothiazole
Fórmula: C₉H₉NS
Ponto de ebulição: 132°C
Número CAS: 2941-71-1
EINECS: 220-930-2
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %