Print…
1,2-Dimethylbenzimidazole 98,0 GC, T
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,2-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazole
D3665-1G D3665-5G
TCIAD3665-1GEA 109 EUR
TCIAD3665-1G TCIAD3665-5G
1,2-Dimethylbenzimidazole 98,0 GC, T
1,2-Dimethylbenzimidazole
Fórmula: C₉H₁₀N₂
Peso Molecular: 146.19 g/mol
Ponto de ebulição: 164°C
Número MDL : MFCD00022840
Número CAS: 2876-08-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C