Print…
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (2S,3S)-(+)-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride, (+)-cis-Diltiazem HCl, (+)-cis-3-Acetoxy-5-(2-dimethylaminoethyl)-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Hydrochloride, (2S,3S)-5-(2-(Dimethylamino)ethyl)-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[b][1,4]thiazepin-3-yl acetate hydrochloride
D3662-25G D3662-5G
TCIAD3662-25GEA 245 EUR
TCIAD3662-25G TCIAD3662-5G
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride
Fórmula: C₂₂H₂₆N₂O₄S·HCl
Ponto de Fusão: 210°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00069252
Número CAS: 33286-22-5
EINECS: 251-443-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D 114 to 122 deg (C=1, H2O)