Print…
2'-Deoxy-5-fluorocytidine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
D3642-1G D3642-5G
TCIAD3642-1GEA 159 EUR
TCIAD3642-1G TCIAD3642-5G
2'-Deoxy-5-fluorocytidine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2'-Deoxy-5-fluorocytidine
Fórmula: C₉H₁₂FN₃O₄
Ponto de Fusão: 196°C
Número MDL : MFCD00077348
Número CAS: 10356-76-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +65.0 to +75.0 deg (C=1, H2O)