Print…
Dithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D3641-1G D3641-200MG
TCIAD3641-1GEA 262 EUR
TCIAD3641-1G TCIAD3641-200MG
Dithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene ≥98.0% (por GC)
Dithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene
Fórmula: C₈H₄S₃
Ponto de ebulição: 138°C
Número MDL : MFCD06656577
Número CAS: 3593-75-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C