Print…
Diethyl-2-ethyl-2-methylmalonate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D3630-25G D3630-5G
TCIAD3630-25GEA 187 EUR
TCIAD3630-25G TCIAD3630-5G
Diethyl-2-ethyl-2-methylmalonate ≥97.0% (por GC)
Diethyl-2-ethyl-2-methylmalonate
Fórmula: C₁₀H₁₈O₄
Ponto de ebulição: 79°C
Número MDL : MFCD02258541
Número CAS: 2049-70-9
EINECS: 218-070-8
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %