Print…
3,4-Dimethylphenylhydrazinium chloride ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (3,4-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride, 3,4-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride, 1-(3,4-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride
D3616-5G D3616-25G
TCIAD3616-5GEA 24 EUR
TCIAD3616-5G TCIAD3616-25G
3,4-Dimethylphenylhydrazinium chloride ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
3,4-Dimethylphenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₈H₁₃ClN₂
Peso Molecular: 172.66 g/mol
Número MDL : MFCD00052270
Número CAS: 60481-51-8
Encomendar
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 97.0 %