Print…
3,3-Dimethyl-2-oxobutyric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3,3-Dimethyl-2-oxobutanoic acid, Trimethylpyruvic Acid
D3609-25G D3609-5G
TCIAD3609-25GEA 95 EUR
TCIAD3609-25G TCIAD3609-5G
3,3-Dimethyl-2-oxobutyric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
3,3-Dimethyl-2-oxobutyric acid
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 80°C
Número MDL : MFCD00154352
Número CAS: 815-17-8
EINECS: 212-418-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %