Print…
3,5-Dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Memantine Hydrochloride, 1-Amino-3,5-dimethyladamantane Hydrochloride
D3608-25G D3608-5G
TCIAD3608-25GEA 201 EUR
TCIAD3608-25G TCIAD3608-5G
3,5-Dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
3,5-Dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₂₁N
Ponto de Fusão: 292°C
Número MDL : MFCD00214336
Número CAS: 41100-52-1
EINECS: 255-219-6
Merck Index: 14,05806
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %