Print…
3,3'-Dibromo-4,4'-biphenol ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,3'-Dibromo-4,4'-dihydroxybiphenyl, 3,3'-Dibromobiphenyl-4,4'-diol, 3,3'-Dibromo-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diol
D3602-1G D3602-5G
TCIAD3602-1GEA 172 EUR
TCIAD3602-1G TCIAD3602-5G
3,3'-Dibromo-4,4'-biphenol ≥98.0% (por análise titulométrica)
3,3'-Dibromo-4,4'-biphenol
Fórmula: C₁₂H₈Br₂O₂
Número MDL : MFCD10566892
Número CAS: 189039-64-3
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C