Print…
N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(Diethylamino)phenylboronic Acid Pinacol Ester, 2-[4-(Diethylamino)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
D3601-1G D3601-5G
TCIAD3601-1GEA 133 EUR
TCIAD3601-1G TCIAD3601-5G
N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline ≥98.0% (por GC)
N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Fórmula: C₁₆H₂₆BNO₂
Peso Molecular: 275.20 g/mol
Número MDL : MFCD10000956
Número CAS: 920304-57-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %