Print…
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3592-1G D3592-200MG
TCIAD3592-1GEA 301 EUR
TCIAD3592-1G TCIAD3592-200MG
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
Fórmula: C₈H₁₂Cl₂Pt
Número MDL : MFCD00012413
Número CAS: 12080-32-9
EINECS: 235-144-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 24.9 to 26.4 %
Chloride 18.0 to 20.0 %