Print…
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3566-25G D3566-5G
TCIAD3566-25GEA 126 EUR
TCIAD3566-25G TCIAD3566-5G
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine
Fórmula: C₃₁H₃₂N₂O₇
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010113
Número CAS: 40615-39-2
EINECS: 255-003-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +9.0 deg (C=1, CH3OH)