Print…
4-(Dimethylamino)butyraldehyde dimethyl acetal ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4-Dimethoxy-N,N-dimethylbutylamine
D3535-25G D3535-5G
TCIAD3535-25GEA 175 EUR
TCIAD3535-25G TCIAD3535-5G
4-(Dimethylamino)butyraldehyde dimethyl acetal ≥98.0% (por GC)
4-(Dimethylamino)butyraldehyde dimethyl acetal
Fórmula: C₈H₁₉NO₂
Ponto de ebulição: 54°C
Número MDL : MFCD06411126
Número CAS: 19718-92-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %