Print…
Diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Pyrazole-3,5-dicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 3,5-pyrazoledicarboxylate
D3507-1G D3507-5G
TCIAD3507-1GEA 24 EUR
TCIAD3507-1G TCIAD3507-5G
Diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate
Fórmula: C₉H₁₂N₂O₄
Número MDL : MFCD00152167
Número CAS: 37687-24-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 57.0 deg-C