Print…
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Methoxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one, 4-Methoxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone
D3499-25G D3499-5G
TCIAD3499-25GEA 58 EUR
TCIAD3499-25G TCIAD3499-5G
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone ≥97.0% (por GC)
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone
Fórmula: C₇H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 63°C
Ponto de Inflamação: 75°C
Número MDL : MFCD00209504
Número CAS: 4077-47-8
EINECS: 223-797-9
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %