Print…
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxymethyl-N,N-dimethylaniline
D3482-25G D3482-5G
TCIAD3482-25GEA 639 EUR
TCIAD3482-25G TCIAD3482-5G
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₃NO
Ponto de ebulição: 123°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03840449
Número CAS: 1703-46-4
Encomendar
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %