Print…
6,10-Dibenzyl-N,N'-dimethyl-N,N,N',N'-tetrakis(4-methylbenzyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-(2S,3S)-diylbis(methylammonium)tetrafluoroborate [=(S,S)-TaDiAS-2nd] ≥95.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Perigo
D3476-1G D3476-200MG
TCIAD3476-1GEA 739 EUR
TCIAD3476-1G TCIAD3476-200MG
6,10-Dibenzyl-N,N'-dimethyl-N,N,N',N'-tetrakis(4-methylbenzyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-(2S,3S)-diylbis(methylammonium)tetrafluoroborate [=(S,S)-TaDiAS-2nd] ≥95.0% (por base de nitrogênio total)
6,10-Dibenzyl-N,N'-dimethyl-N,N,N',N'-tetrakis(4-methylbenzyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-(2S,3S)-diylbis(methylammonium)tetrafluoroborate [=(S,S)-TaDiAS-2nd]
Fórmula: C₅₈H₇₀B₂F₈N₂O₂
Número CAS: 2135524-59-1
UN: 1759
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %