Print…
6,10-Dibenzyl-N,N'-dimethyl-N,N,N',N'-tetrakis(4-methylbenzyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-(2R,3R)-diylbis(methylammonium)tetrafluoroborate [=(R,R)-TaDiAS-2nd] ≥97.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (R,R)-TaDiAS-2nd
D3475-1G D3475-200MG
TCIAD3475-1GEA 738 EUR
TCIAD3475-1G TCIAD3475-200MG
6,10-Dibenzyl-N,N'-dimethyl-N,N,N',N'-tetrakis(4-methylbenzyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-(2R,3R)-diylbis(methylammonium)tetrafluoroborate [=(R,R)-TaDiAS-2nd] ≥97.0% (por base de azoto total)
6,10-Dibenzyl-N,N'-dimethyl-N,N,N',N'-tetrakis(4-methylbenzyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-(2R,3R)-diylbis(methylammonium)tetrafluoroborate [=(R,R)-TaDiAS-2nd]
Fórmula: C₅₈H₇₀B₂F₈N₂O₂
Peso Molecular: 1000.82 g/mol
Número CAS: 2010983-27-2
UN: 1759
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %