Print…
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid
D3452-5G D3452-25G
TCIAD3452-5GEA 17 EUR
TCIAD3452-5G TCIAD3452-25G
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₇H₂₆O₃
Número MDL : MFCD00017519
Número CAS: 20170-32-5
EINECS: 243-556-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C