Print…
(11S,12S)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3445-1G D3445-100MG
TCIAD3445-1GEA 488 EUR
TCIAD3445-1G TCIAD3445-100MG
(11S,12S)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(11S,12S)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine
Fórmula: C₁₆H₁₆N₂
Número MDL : MFCD06654768
Número CAS: 138517-66-5
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point gt. 156.0 to 160.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +17.0 to +22.0 deg (C=1, MeOH)