Print…
(11R,12R)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3444-1G D3444-100MG
TCIAD3444-1GEA 379 EUR
TCIAD3444-1G TCIAD3444-100MG
(11R,12R)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(11R,12R)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine
Fórmula: C₁₆H₁₆N₂
Número MDL : MFCD09038520
Número CAS: 181139-49-1
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -16.0 to -20.0 deg (C=1, methanol)