2,4,6-Tris(3,4-dichlorophenyl)boroxin ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
3,4-Dichlorophenylboronic Anhydride, Tris(3,4-dichlorophenyl)cycloboroxane
D3435-25G
D3435-5G
TCIAD3435-25GEA
271
EUR
TCIAD3435-25G
TCIAD3435-5G
2,4,6-Tris(3,4-dichlorophenyl)boroxin ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,4,6-Tris(3,4-dichlorophenyl)boroxin
Fórmula:
C₁₈H₉B₃Cl₆O₃ |
Número CAS:
1133798-41-0 |
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |