Print…
2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,2-(Isopropylidenedioxy)benzene, 2,2-Dimethylbenzo[d][1,3]dioxole
D3421-25G D3421-5G
TCIAD3421-25GEA 241 EUR
TCIAD3421-25G TCIAD3421-5G
2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxole ≥98.0% (por GC)
2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxole
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 182°C
Ponto de Fusão: 3°C
Número MDL : MFCD08061594
Número CAS: 14005-14-2
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %