Print…
Diethylene glycol monobenzyl ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethanol, 2-(2-(Benzyloxy)ethoxy)ethanol
D3408-25G D3408-500G
TCIAD3408-25GEA 16 EUR
TCIAD3408-25G TCIAD3408-500G
Diethylene glycol monobenzyl ether ≥98.0% (por GC)
Diethylene glycol monobenzyl ether
Fórmula: C₁₁H₁₆O₃
Peso Molecular: 196.25 g/mol
Ponto de Inflamação: 158°C
Número MDL : MFCD00029649
Número CAS: 2050-25-1
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %