Print…
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-(dimethylamino)biphenyl ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: DavePhos, 2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-(N,N-dimethylamino))-1,1'-biphenyl, 2'-(Dicyclohexylphosphino)-N,N-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-2-amine, 2-Dicyclohexylphosphino-2’-(N,N-dimethylamino)biphenyl
D3389-1G D3389-5G
TCIAD3389-1GEA 84 EUR
TCIAD3389-1G TCIAD3389-5G
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-(dimethylamino)biphenyl ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-(dimethylamino)biphenyl
Fórmula: C₂₆H₃₆NP
Número MDL : MFCD02183572
Número CAS: 213697-53-1
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C