Print…
Dicyclopentanyl methacrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D3381-25G D3381-500G D3381-100G
TCIAD3381-25GEA 16 EUR
TCIAD3381-25G TCIAD3381-500G TCIAD3381-100G
Dicyclopentanyl methacrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
Dicyclopentanyl methacrylate
Fórmula: C₁₄H₂₀O₂
Ponto de Inflamação: 145°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD28963492
Número CAS: 34759-34-7
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)