Print…
Dicyclopentanyl acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Octahydro-1H-4,7-methanoinden-5-yl acrylate, Acrylic Acid Tetrahydrodicyclopentadienyl Ester, Tetrahydrodicyclopentadienyl Acrylate, Acrylic Acid Dicyclopentanyl Ester
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D3380-25G D3380-500G
TCIAD3380-25GEA 16 EUR
TCIAD3380-25G TCIAD3380-500G
Dicyclopentanyl acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizada
Dicyclopentanyl acrylate
Fórmula: C₁₃H₁₈O₂
Ponto de Inflamação: 132°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD24663518
Número CAS: 7398-56-3
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)