Print…
N,4'-Dimethylformanilide ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-Methyl-N-(p-tolyl)formamide
D3369-1G D3369-5G
TCIAD3369-1GEA 132 EUR
TCIAD3369-1G TCIAD3369-5G
N,4'-Dimethylformanilide ≥97.0% (por GC)
N,4'-Dimethylformanilide
Fórmula: C₉H₁₁NO
Peso Molecular: 149.19 g/mol
Ponto de ebulição: 277°C
Número CAS: 2739-04-0
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid