Print…
3,4-Difluorophenylboronic acid (contains varying a mounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,4-Difluorobenzeneboronic acid, (3,4-Difluorophenyl)metaboric acid, (3,4-Difluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(3,4-difluorophenyl)borane
D3350-25G D3350-5G
TCIAD3350-25GEA 92 EUR
TCIAD3350-25G TCIAD3350-5G
3,4-Difluorophenylboronic acid (contains varying a mounts of Anhydride)
3,4-Difluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₅BF₂O₂
Ponto de Fusão: 310°C
Número MDL : MFCD00807405
Número CAS: 168267-41-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %