Print…
Diethyl (2-oxo-2-phenylethyl)phosphonate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Diethyl Phenacylphosphonate, (2-Oxo-2-phenylethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester
D3339-1G D3339-5G
TCIAD3339-1GEA 85 EUR
TCIAD3339-1G TCIAD3339-5G
Diethyl (2-oxo-2-phenylethyl)phosphonate ≥97.0% (por GC)
Diethyl (2-oxo-2-phenylethyl)phosphonate
Fórmula: C₁₂H₁₇O₄P
Peso Molecular: 256.24 g/mol
Ponto de ebulição: 193°C
Número MDL : MFCD00015342
Número CAS: 3453-00-7
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Refractive index n20/D 1.5040 to 1.5160