Print…
N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3331-500G D3331-25G
TCIAD3331-500GEA 131 EUR
TCIAD3331-500G TCIAD3331-25G
N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (por GC)
N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine
Fórmula: C₁₈H₂₄N₂
Ponto de ebulição: 165°C
Número MDL : MFCD00072248
Número CAS: 793-24-8
EINECS: 212-344-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Red to Dark blue to Black pellet
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C