Print…
Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl ≥97.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3251-25G D3251-100G
TCIAD3251-25GEA 36 EUR
TCIAD3251-25G TCIAD3251-100G
Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl ≥97.0% (por HPLC)
Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl
Fórmula: C₂₈H₂₂O₆S₂
Número MDL : MFCD00318874
Número CAS: 27344-41-8
EINECS: 248-421-0
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%