Print…
Dichloro(diethylamino)phosphine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D3244-25G D3244-5G
TCIAD3244-25GEA 242 EUR
TCIAD3244-25G TCIAD3244-5G
Dichloro(diethylamino)phosphine ≥98.0% (por GC)
Dichloro(diethylamino)phosphine
Fórmula: C₄H₁₀Cl₂NP
Ponto de ebulição: 189°C
Ponto de Inflamação: 83°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013614
Número CAS: 1069-08-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %