Print…
N,N'-Bis(3-methylphenyl)-N,N'-bis(phenyl)benzidine ≥99.0% (por HPLC, azoto total), purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4,4'-Bis[N-phenyl-N-(m-tolyl)amino]biphenyl, N,N'-Diphenyl-N,N'-di(m-tolyl)benzidine, TPD, N,N'-Bis(3-methylphenyl)-N,N'-diphenylbenzidine
D3236-1G D3236-5G
TCIAD3236-1GEA 78 EUR
TCIAD3236-1G TCIAD3236-5G
N,N'-Bis(3-methylphenyl)-N,N'-bis(phenyl)benzidine ≥99.0% (por HPLC, azoto total), purificado por sublimação
N,N'-Bis(3-methylphenyl)-N,N'-bis(phenyl)benzidine
Fórmula: C₃₈H₃₂N₂
Número MDL : MFCD00144965
Número CAS: 65181-78-4
EINECS: 413-810-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C