Print…
2,4-Dimethyl-5-phenylthiophene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D3228-1G D3228-5G
TCIAD3228-1GEA 69 EUR
TCIAD3228-1G TCIAD3228-5G
2,4-Dimethyl-5-phenylthiophene ≥98.0% (por GC)
2,4-Dimethyl-5-phenylthiophene
Fórmula: C₁₂H₁₂S
Ponto de ebulição: 151°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 57021-49-5
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %