Print…
Dihydrojasmonic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
D3225-1G D3225-5G
TCIAD3225-1GEA 143 EUR
TCIAD3225-1G TCIAD3225-5G
Dihydrojasmonic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Dihydrojasmonic acid
Fórmula: C₁₂H₂₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 3572-64-3
EINECS: 222-687-8
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %