3-(1,2-Dimethyl-3-indolyl)-3-[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]phthalide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
3-(4-(Diethylamino)-2-methylphenyl)-3-(1,2-dimethyl-1H-indol-3-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
D3201-25G
D3201-5G
TCIAD3201-25GEA
181
EUR
TCIAD3201-25G
TCIAD3201-5G
3-(1,2-Dimethyl-3-indolyl)-3-[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]phthalide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-(1,2-Dimethyl-3-indolyl)-3-[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]phthalide
Fórmula:
C₂₉H₃₀N₂O₂ Peso Molecular: 438.57 g/mol |
Número MDL :
MFCD08276348 Número CAS: 36499-49-7 |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 215.0 to 219.0 deg-C |