Print…
Diethyl-3-hydroxyglutarate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-Hydroxyglutaric Acid Diethyl Ester, Diethyl 3-hydroxyglutarate
D3196-25G D3196-5G
TCIAD3196-25GEA 63 EUR
TCIAD3196-25G TCIAD3196-5G
Diethyl-3-hydroxyglutarate ≥95.0% (por GC)
Diethyl-3-hydroxyglutarate
Fórmula: C₉H₁₆O₅
Peso Molecular: 204.22 g/mol
Ponto de ebulição: 107°C
Número MDL : MFCD00009202
Número CAS: 32328-03-3
EINECS: 250-992-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %