Print…
Diammonium ethylenediaminetetraacetate monohydrate ≥98.0% (por nitrogênio total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
D3195-25G D3195-500G
TCIAD3195-25GEA 17 EUR
TCIAD3195-25G TCIAD3195-500G
Diammonium ethylenediaminetetraacetate monohydrate ≥98.0% (por nitrogênio total e análise de titulação)
Diammonium ethylenediaminetetraacetate monohydrate
Fórmula: C₁₀H₂₄N₄O₉
Número MDL : MFCD00150463
Número CAS: 304675-80-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 4.0 to 7.0 %