Print…
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridyl, 4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine
D3134-1G D3134-5G
TCIAD3134-1GEA 35 EUR
TCIAD3134-1G TCIAD3134-5G
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine ≥98.0% (por GC)
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine
Fórmula: C₁₈H₂₄N₂
Peso Molecular: 268.4000 g/mol
Número MDL : MFCD01863731
Número CAS: 72914-19-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C