Print…
2,2'-Dinaphthylamine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,2'-Iminodinaphthalene
D2987-1G D2987-5G
TCIAD2987-1GEA 52 EUR
TCIAD2987-1G TCIAD2987-5G
2,2'-Dinaphthylamine ≥98.0% (por GC)
2,2'-Dinaphthylamine
Fórmula: C₂₀H₁₅N
Ponto de ebulição: 471°C
Número MDL : MFCD03093264
Número CAS: 532-18-3
EINECS: 208-529-0
Merck Index: 14,03267
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C